Läs mer
Fisherbrand™ Vortex Mixer Tillbehör: Foam Insert Set
Produktkod. 15716949 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Rörstorlek:
20 till 25 mm
9 till 13 mm
9 till 13 mm, 14 till 19 mm, 20 till 29 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Rörstorlek Förpackningsstorlek
15716949 20 till 25 mm Varje
15796939 9 till 13 mm Varje
15706949 9 till 13 mm, 14 till 19 mm, 20 till 29 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15716949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00 SEK
    244.24 SEK / Paket med 1
    Save 64.76 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Fisherbrand vortexblandare.
Även kompatibel med andra tillverkare' modeller; kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant för detaljer.
Foam Insert Variety Pack
  • Inkluderar skuminsatser för följande: 9 till 13 mm rörhållare, 14 till 19 mm rörhållare, 20 till 29 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Rörstorlek 20 till 25 mm
Produkttyp Foam Insert Set
Material Skumma
För användning med (utrustning) 20 till 25 mm rör med digital och analog minivirvelmixer