Läs mer
Fisherbrand™ Vortex Mixer Tillbehör: Foam Insert Set
Produktkod. 15796939 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Rörstorlek:
20 till 25 mm
9 till 13 mm
9 till 13 mm, 14 till 19 mm, 20 till 29 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Rörstorlek unitSize
15796939 9 till 13 mm Varje
15706949 9 till 13 mm, 14 till 19 mm, 20 till 29 mm Varje
15716949 20 till 25 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15796939
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00 SEK
    249.16 SEK / Paket med 1
    Save 65.84 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Fisherbrand vortexblandare.
Även kompatibel med andra tillverkare' modeller; kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant för detaljer.
Foam Insert Variety Pack
  • Inkluderar skuminsatser för följande: 9 till 13 mm rörhållare, 14 till 19 mm rörhållare, 20 till 29 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Rörstorlek 9 till 13 mm
Produkttyp Foam Insert Set
Material Skumma
För användning med (utrustning) Digital och analog mini vortex mixer