Läs mer
Fisherbrand™ Vortex Mixer Tillbehör: Skumställ
Produktkod. 15736949 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Mikroplattahållare
Mikrorör Skumställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15736949
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Fisherbrand vortexblandare.
Även kompatibel med andra tillverkare' modeller; kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant för detaljer.
  • Blandar 96-brunnars plattor eller djupbrunnsblock
  • Kräver insatshållare (02-215-391)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 1,5 och 0,5 ml
Produkttyp Mikrorör Skumställ
Material Skumma
För användning med (utrustning) Digital och analog mini vortex mixer