Läs mer
Fisherbrand™ Vortex Mixer Tillbehör: Huvud och Head Cover
Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Fisherbrand Vortex mixer
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning med Fisherbrand vortexblandare.
Även kompatibel med andra tillverkares modeller; kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant för detaljer.
- 3 tum. Huvud tillåter lättrörlig blandning av bägare och kolvar
- Head Cover glider över toppen av huvudet —idealiskt för udda formade behållare
- Head With Rubber Cover är designad för att blanda oregelbundet formade föremål
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Huvud med lock |
| Diameter (metrisk) | 76 mm |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand Vortex mixer |
| Inkluderar | Huvud, gummiöverdrag |