Läs mer
Fisherbrand™ Vortex mixerhuvud
Produktkod. 15756949 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Vortexblandare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15756949
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Fisherbrand vortexblandare.
Även kompatibel med andra tillverkares modeller; kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant för detaljer.
  • Gummihuvud (76 mm) 02-215-382 används med 76 mm huvudskydd 02-215-383 för att blanda bägare, flaskor och oregelbundet formade föremål
Även kompatibel med andra tillverkares modeller; kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant för detaljer.
  • Gummihuvud (76 mm) 02-215-382 används med 76 mm huvudskydd 02-215-383 för att blanda bägare, flaskor och oregelbundet formade föremål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Huvud
Diameter (metrisk) 76 mm
För användning med (utrustning) Vortexblandare