Läs mer
Fisherbrand™ Vortex Mixer Tillbehörssatser
Produktkod. 15726949 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Mikrorörssats
Skummikrorör och mikrobrunnsplatta med retainer
Skumrörshållarsats med hållare
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15726949 Skummikrorör och mikrobrunnsplatta med retainer Varje
15756939 Skumrörshållarsats med hållare Varje
15766959 Mikrorörssats Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15726949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00 SEK
    778.60 SEK / Paket med 1
    Save 208.40 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med tillämpliga Fisherbrand virvelmixrar.
Skummikrorör och mikrobrunns-platthållarkit med retainer
  • Inkluderar en mikrorörshållare, en mikrobrunnsplatthållare och en insatshållare (Kat. nr 02-215-386, -387, -391)
Skumrörshållarkit med hållare
  • Det inkluderar 3 rörhållare (för 9-13 mm, 14-19 mm och 20-25 mm), en platt skuminsats, två kärlselar och en insatshållare (Cat. Nr 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
Mikrorörskit:
  • Mixar (48) 0,25 till 2 ml mikrorör; inkluderar skuminsats och insättningshållare
Mikrobrunnsplattningskit:
  • För att blanda 96-brunnsplattor eller djupa brunnsblock; inkluderar skuminsats och insättningshållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 0,25 till 2 ml
Produkttyp Skummikrorör och mikrobrunnsplatta med retainer
För användning med (utrustning) Vortex mixer
Inkluderar En mikrorörshållare, en mikrobrunnsplattahållare och en insatshållare
Antal positioner 48