Läs mer
Fisherbrand™ Vortex Mixer Tillbehörssatser
Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Mikrorörssats
Skummikrorör och mikrobrunnsplattsats med hållare
Skumrörhållarsats med hållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Även kompatibel med andra tillverkares modeller; kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant för detaljer.
Skummikrorör och mikrobrunnsplattahållare med hållare
- Inkluderar en mikrorörshållare, en mikrobrunnsplattahållare och en insatshållare (kat. nr. 02-215-386, -387, -391)
Skumrörhållarsats med hållare
- Innehåller 3 rörhållare (för 9-13 mm, 14-19 mm och 20-25 mm rör), en platt skuminsats, två kärlselar och en insatshållare (kat. nr 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
- Blandar (48) 0,25 till 2 ml mikrorör; inkluderar skuminsats och insatshållare
- För blandning av 96-brunnars plattor eller djupa brunnsblock; inkluderar skuminsats och insatshållare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skumrörhållarsats med hållare |
| För användning med (utrustning) | Vortex mixer |
| Inkluderar | Hållare för 9 till 13 mm, 14 till 19 mm och 20 till 25 mm rör, platt forminsats, kärlsele, insatshållare |