Beskrivning
Skummikrorör och mikrobrunns-platthållarkit med retainer
- Inkluderar en mikrorörshållare, en mikrobrunnsplatthållare och en insatshållare (Kat. nr 02-215-386, -387, -391)
Skumrörshållarkit med hållare
- Det inkluderar 3 rörhållare (för 9-13 mm, 14-19 mm och 20-25 mm), en platt skuminsats, två kärlselar och en insatshållare (Cat. Nr 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
- Mixar (48) 0,25 till 2 ml mikrorör; inkluderar skuminsats och insättningshållare
- För att blanda 96-brunnsplattor eller djupa brunnsblock; inkluderar skuminsats och insättningshållare
Specifications
Specifications
| Håller | 0,25 till 2 ml |
| Produkttyp | Mikrorörssats |
| För användning med (utrustning) | Vortex mixer |
| Inkluderar | Blandar (48) 0,25 till 2 ml mikrorör; skuminsats och insatshållare |
| Antal positioner | 48 |