Läs mer
Fisherbrand™ Vortex Mixer Tillbehörssatser
Produktkod. p-4888453 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Mikrorörssats
Skummikrorör och mikrobrunnsplattsats med hållare
Skumrörhållarsats med hållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15726949
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Fisherbrand vortexblandare.
Även kompatibel med andra tillverkares modeller; kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant för detaljer.
Skummikrorör och mikrobrunnsplattahållare med hållare
  • Inkluderar en mikrorörshållare, en mikrobrunnsplattahållare och en insatshållare (kat. nr. 02-215-386, -387, -391)
Skumrörhållarsats med hållare
  • Innehåller 3 rörhållare (för 9-13 mm, 14-19 mm och 20-25 mm rör), en platt skuminsats, två kärlselar och en insatshållare (kat. nr 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
Mikrorörssats:
  • Blandar (48) 0,25 till 2 ml mikrorör; inkluderar skuminsats och insatshållare
Microwell Plate Kit:
  • För blandning av 96-brunnars plattor eller djupa brunnsblock; inkluderar skuminsats och insatshållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 0,25 till 2 ml
Produkttyp Skummikrorör och mikrobrunnsplattsats med hållare
För användning med (utrustning) Vortex mixer
Inkluderar En mikrorörshållare, en mikrobrunnsplattahållare och en insatshållare
Antal positioner 48