Läs mer
Fisherbrand™ Väggmonterad klocka, kalender och termometer
Produktkod. 11795833 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Visa:
LCD-skärm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visa Förpackningsstorlek
11795833 LCD-skärm Varje
1 options
Produktkod. 11795833
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 SEK
    863.75 SEK / Paket med 1
    Save 216.25 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Två AAA-batterier, väggfäste
Högteknologisk design ser bra ut i alla naturvetenskapliga klassrum eller kontor.
  • Läs av tid, datum och temperatur med en blick på den stora 6,5x 3,75 tums skärm
  • Tiden kan visas i 12-timmars AM/PM eller 24-timmars internationell tid
  • Temperaturen är° C/° F valbar
  • Kalender visar månad, datum och veckodag
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp Kalender termometer klocka
Noggrannhet 0.0001
Upplösning 1 sekund
Visa LCD-skärm
Batterityp AAA
Temperaturområde (engelska) 23 °F till 122 °F
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +50 °C
Temperaturupplösning 0,5°
Mått (L x B) 9,25 x 10 tum. (23,5 x 25,4 cm)
Längd (engelska) 9,25 tum.
Längd (metrisk) 23.5 cm
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 25.4 cm
Djup (engelska) 1 tum
Djup (metriskt) 2.54 cm
Vikt (engelska) 19 oz.
Vikt (metrisk) 0.53 kg
Inkluderar Tre AAA-batterier, väggfäste
För användning med (applikation) Högteknologisk design ser bra ut i alla naturvetenskapliga klassrum eller kontor
Kvantitet Varje
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST