Läs mer
Fisherbrand™ Vattentålig, stöttålig stoppur
Produktkod. 11779825 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tidsintervall:
24 timmar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tidsintervall Förpackningsstorlek
11779825 24 timmar Varje
1 options
Produktkod. 11779825
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • Instruktion
  • Batteri
  • Snodd
NIST spårbarhet säkerställer kvalitet och noggrannhet. Fisherbrand Vattentåligt, stöttåligt stoppur är ett digitalt kvarts LCD-stoppur för allmänt bruk med O-ringförseglad ABS-plasthölje och är idealisk för tuff användning.
  • Tider till 24 timmar med en upplösning på 0,01 sekund
  • Har singelverkan, time-out, kumulativ split och kontinuerlig timing
  • Visar tid på dagen i datum och veckodag
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp Vatten- och stöttålig stoppur
Tidsintervall 24 timmar
Larm Hörbar
Noggrannhet 0.0001
Upplösning 0,01 sek.
Visa LCD
Material ABS-plast
Mått (L x B x H) 2,12 x 2,37 x 0,5 tum. (5,4 x 6 x 1,27 cm)
Längd (engelska) 2,12 tum.
Längd (metrisk) 5.4 cm
Bredd (engelska) 2,37 tum.
Bredd (metrisk) 6 cm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 1.27 cm
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 0.028 kg
Inkluderar 2 års batteri, rem och instruktioner
För användning med (applikation) Idealisk för laboratorie- eller växtbruk
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST