Läs mer
Thermo Scientific™ Wellwash™ och Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Bricka: Flaskor
Produktkod. 11708006 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
9 l
Typ:
Avfallsflaska
Sköljflaska
Tvättflaska
Tvättflaska A
Tvättflaska B
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ unitSize
11708006 4 l Tvättflaska B Varje
11737996 4 l Avfallsflaska Varje
11797996 4 l Tvättflaska A Varje
11718006 4 l Sköljflaska Varje
11758006 9 l Avfallsflaska Varje
11777996 2 l Sköljflaska Varje
11767996 2 l Tvättflaska B Varje
11727996 2 l Avfallsflaska Varje
11747996 2 l Tvättflaska Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11708006 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N10812
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör till Fisher Scientific Wellwash och Wellwash Versa Microplate Strip Bricka
För användning med Fisher Scientific Wellwash och Wellwash Versa Microplate Strip Bricka
  • Byt ut flaskor i olika storlekar för extra bekvämlighet
  • Tvätt- och avfallsflaskor inkluderar vätskenivåsensorer
  • 4L tvätt och 9L avfallsflaskor tillgängliga för automationsapplikationer
ELISA-baserade analyser, celltvätt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Lock med slang och vätskenivåsensorer
Kapacitet (engelska) 135,25 uns
Kapacitet (metrisk) 4 l
Form Rund
Typ Tvättflaska B
För användning med (utrustning) Wellwash Versa Microplate Strip Bricka