Läs mer
Thermo Scientific™ Wellwash™ och Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Bricka: Flaskor
Produktkod. 11797996 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
9 l
Produkttyp:
Avfallsflaska
Sköljflaska
Tvättflaska
Tvättflaska A
Tvättflaska B
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Produkttyp Förpackningsstorlek
11797996 4 l Tvättflaska A Varje
11708006 4 l Tvättflaska B Varje
11737996 4 l Avfallsflaska Varje
11718006 4 l Sköljflaska Varje
11758006 9 l Avfallsflaska Varje
11777996 2 l Sköljflaska Varje
11767996 2 l Tvättflaska B Varje
11727996 2 l Avfallsflaska Varje
11747996 2 l Tvättflaska Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11797996 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N10811
Beräknad leverans: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Tillbehör till Fisher Scientific Wellwash och Wellwash Versa Microplate Strip Bricka
För användning med Fisher Scientific Wellwash och Wellwash Versa Microplate Strip Bricka
  • Byt ut flaskor i olika storlekar för extra bekvämlighet
  • Tvätt- och avfallsflaskor inkluderar vätskenivåsensorer
  • 4L tvätt och 9L avfallsflaskor tillgängliga för automationsapplikationer
ELISA-baserade analyser, celltvätt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Inkluderar Lock med slang och vätskenivåsensorer
Kapacitet (engelska) 135,25 uns
Kapacitet (metrisk) 4 l
Form Rund
För användning med (utrustning) Wellwash Microplate Strip Bricka, Wellwash Versa Microplate Strip Bricka
Produkttyp Tvättflaska A
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.