Läs mer
Thermo Scientific™ Wellwash™ och Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Bricka: Flaskor
Produktkod. p-4659509 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
9 l
Typ:
Avfallsflaska
Sköljflaska
Tvättflaska
Tvättflaska A
Tvättflaska B
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11708006
Brand: Thermo Scientific™ N10812
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillbehör till Fisher Scientific Wellwash och Wellwash Versa Microplate Strip Bricka
För användning med Fisher Scientific Wellwash och Wellwash Versa Microplate Strip Bricka
  • Byt ut flaskor i olika storlekar för extra bekvämlighet
  • Tvätt- och avfallsflaskor inkluderar vätskenivåsensorer
  • 4L tvätt och 9L avfallsflaskor tillgängliga för automationsapplikationer
ELISA-baserade analyser, celltvätt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Lock med slang och vätskenivåsensorer
Kapacitet (engelska) 135,25 uns
Kapacitet (metrisk) 4 l
Form Rund
Typ Tvättflaska B
För användning med (utrustning) Wellwash Versa Microplate Strip Bricka