Läs mer
Fisherbrand™ Wellwash™ och Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Bricka: Tvätthuvuden
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Wellwash Microplate Strip Bricka, Wellwash Versa Microplate Strip Bricka
Wellwash Versa Microplate Strip Bricka
Typ:
Tomt tvätthuvud
Tvätthuvud
Förpackningsstorlek:
Varje
Håller:
2 x 8
Beskrivning
För användning med Fisher Scientific Wellwash och Wellwash Versa Microplate Strip Bricka
Användningsområden:
ELISA-baserade analyser, celltvätt
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | ELISA-baserade analyser, celltvätt |
| Typ | Tomt tvätthuvud |
| För användning med (utrustning) | Wellwash Versa Microplate Strip Bricka |