Läs mer
Fisherbrand™ 20-tandskammar för Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Produktkod. 11973055 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk) Tja:
97μ L
182μ L
Tjocklek (metriska) tänder:
0,08 cm
0,15 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11973055
Brand: Fisherbrand™ P220C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
20-tandskammar för Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
  • För användning med Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Typ 12-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek
Gelens mått 20 x 20 cm
Tandräkning 20
Tjocklek (metriska) tänder 0,08 cm
Volym (metrisk) Tja 97μ L
Längd (engelska) Footprint 9,84 tum
Längd (engelska) Gel 7,8 tum
Längd (metrisk) fotavtryck 25 cm
Längd (metrisk) Gel 20 cm
Width (engelska) Gel 7,8 tum
Bredd (engelska) Tänder 0,21 tum.
Bredd (metrisk) fotavtryck 13 cm
Bredd (metrisk) Gel 20 cm
Bredd (metriska) tänder 0.55 cm
Höjd (engelska) Footprint 9,05 tum
Höjd (metrisk) fotavtryck 23 cm