Läs mer
Fisherbrand™ 20-tandskammar för Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk) Tja:
97μ L
182μ L
Tjocklek (metriska) tänder:
0,08 cm
0,15 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Typ | 25-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek |
| Gelens mått | 20 x 20 cm |
| Tandräkning | 20 |
| Tjocklek (metriska) tänder | 0,15 cm |
| Volym (metrisk) Tja | 182μ L |
| Längd (engelska) Footprint | 9,84 tum |
| Längd (engelska) Gel | 7,8 tum |
| Längd (metrisk) fotavtryck | 25 cm |
| Längd (metrisk) Gel | 20 cm |
| Visa mer |