Läs mer
Fisherbrand™ 25-tandskam för Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Produktkod. 11913065 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11913065
Brand: Fisherbrand™ P225C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
25-tandskam för Owl™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
  • För användning med Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
  • Antal tänder: 25
Obs: Bilden är endast representativ. Det exakta antalet tänder på bilden kan variera.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl P2-CST Multiple Gradient Gel Caster
Typ 25-tands kam
Gelens mått 20 x 20 cm
Tandräkning 25
Tjocklek (metriska) tänder 0.08 cm
Volym (metrisk) Tja 69μ L
Längd (engelska) Footprint 9,84 tum
Längd (engelska) Gel 7,8 tum
Längd (metrisk) fotavtryck 25 cm
Längd (metrisk) Gel 20 cm
Width (engelska) Gel 7,8 tum
Bredd (engelska) Tänder 0,15 tum.
Bredd (metrisk) fotavtryck 13 cm
Bredd (metrisk) Gel 20 cm
Bredd (metriska) tänder 0.39 cm
Höjd (engelska) Footprint 9,05 tum
Höjd (metrisk) fotavtryck 23 cm