Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för FB-VE16-1 vertikalt elektroforessystem
Volym (metrisk) Tja:
51μ L
69 μl
96μ L
107μ L
129μ L
183μ L
201μ L
343μ L
Längd (metrisk) fotavtryck:
16 cm
20 cm
Tandräkning:
10
15
20
24
Bredd (metriska) tänder:
0,29 cm
0,39 cm
0,61 cm
1,04 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Typ | 25-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek |
| Gelens mått | 16 x 14 cm |
| Tandräkning | 10 |
| Tjocklek (metriska) tänder | 0.15 cm |
| Volym (metrisk) Tja | 343μ L |
| Längd (engelska) Footprint | 7,87 tum |
| Längd (engelska) Gel | 6,3 tum |
| Längd (metrisk) fotavtryck | 20 cm |
| Längd (metrisk) Gel | 16 cm |
| Visa mer |