Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för FB-VE16-1 vertikalt elektroforessystem
Produktkod. 11983045
Volym (metrisk) Tja:
51μ L
69 μl
96μ L
107μ L
129μ L
183μ L
201μ L
343μ L
Längd (metrisk) fotavtryck:
16 cm
20 cm
Tandräkning:
10
15
20
24
Bredd (metriska) tänder:
0,29 cm
0,39 cm
0,61 cm
1,04 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11983045
Brand: Fisherbrand™ P120C
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skapar brunnarna i geler för elektrofores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster
Typ Comb
Gelens mått 16 x 14 cm
Tandräkning 20
Tjocklek (metriska) tänder 0.08 cm
Volym (metrisk) Tja 69 μl
Längd (engelska) Footprint 7.87 in.
Längd (engelska) Gel 6.3 in.
Längd (metrisk) fotavtryck 20 cm
Längd (metrisk) Gel 16 cm
Width (engelska) Gel 5.5 in.
Bredd (engelska) Tänder 0.15 in.
Bredd (metrisk) fotavtryck 13 cm
Bredd (metrisk) Gel 14 cm
Bredd (metriska) tänder 0,39 cm
Höjd (engelska) Footprint 7.08 in.
Höjd (metrisk) fotavtryck 18 cm