Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för FB-VE16-1 vertikalt elektroforessystem
Produktkod. 11993045
Change view
Volym (metrisk) Tja:
51μ L
69 μl
96μ L
107μ L
129μ L
183μ L
201μ L
343μ L
Längd (metrisk) fotavtryck:
16 cm
20 cm
Tandräkning:
10
15
20
24
Bredd (metriska) tänder:
0,29 cm
0,39 cm
0,61 cm
1,04 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tja Längd (metrisk) fotavtryck Tandräkning Bredd (metriska) tänder Förpackningsstorlek
11993045 129μ L 20 cm 20 0,39 cm Varje
11973045 201μ L 20 cm 15 0,61 cm Varje
11963045 107μ L 20 cm 15 0,61 cm Varje
11913035 183μ L 20 cm 10 1,04 cm Varje
11923035 343μ L 20 cm 10 1,04 cm Varje
11983045 69 μl 20 cm 20 0,39 cm Varje
11903055 51μ L 20 cm 24 0,29 cm Varje
11913055 96μ L 16 cm 24 0,29 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11993045 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer P120D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 SEK
    545.27 SEK / Paket med 1
    Save 6.73 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 27-01-2027
Skapar brunnarna i geler för elektrofores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster
Typ 12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek
Gelens mått 16 x 14 cm
Tandräkning 20
Tjocklek (metriska) tänder 0.15 cm
Volym (metrisk) Tja 129μ L
Längd (engelska) Footprint 7,87 tum
Längd (engelska) Gel 6,3 tum
Längd (metrisk) fotavtryck 20 cm
Längd (metrisk) Gel 16 cm
Width (engelska) Gel 5,5 tum
Bredd (engelska) Tänder 0,15 tum.
Bredd (metrisk) fotavtryck 13 cm
Bredd (metrisk) Gel 14 cm
Bredd (metriska) tänder 0,39 cm
Höjd (engelska) Footprint 7,08 tum
Höjd (metrisk) fotavtryck 18 cm