Läs mer
Fisherbrand™ DNA-sekvenseringssystem: kammar för modell FB-SEQ-3545
Produktkod. 11947515 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk) Tja:
5 μL
9 μL
15 μL
Tandräkning:
40
78
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tja Tandräkning unitSize
11947515 9 μL 78 Varje
11987505 15 μL 40 Varje
12414727 5 μL 78 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11947515 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer S2SSHARK4
Beräknad leverans: 20-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
DNA Sequencing Systems kammar för modell FB-SEQ-3545
För användning med modell FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Sequencer med aluminium baksida
Höjd (engelska) Footprint 19,6 tum.
Höjd (metrisk) fotavtryck 50 cm
Längd (engelska) Footprint 9 tum
Längd (engelska) Gel 17,7 tum
Längd (metrisk) fotavtryck 23 cm
Längd (metrisk) Gel 45 cm
Produkttyp Kamma
Tandräkning 78
Tjocklek (metriska) tänder 0.4 mm
Volym (metrisk) Tja 9 μL
Width (engelska) Gel 13,7 tum
Bredd (metrisk) fotavtryck 23 cm