Läs mer
Fisherbrand™ DNA-sekvenseringssystem: kammar för modell FB-SEQ-3545
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
För användning med modell FB-SEQ-3545
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Sequencer med aluminium baksida |
| Höjd (engelska) Footprint | 19,6 tum. |
| Höjd (metrisk) fotavtryck | 50 cm |
| Längd (engelska) Footprint | 9 tum |
| Längd (engelska) Gel | 17,7 tum |
| Längd (metrisk) fotavtryck | 23 cm |
| Längd (metrisk) Gel | 45 cm |
| Produkttyp | Kamma |
| Tandräkning | 78 |
| Tjocklek (metriska) tänder | 0.2 mm |
| Visa mer |