Läs mer
Fisherbrand™ DNA-sekvenseringssystem: Glasplattor för utgående modell FB-SEQ-2045
Produktkod. 11957425 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Skårat glas
Tomt glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11957425
Brand: Fisherbrand™ S1S45G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
DNA Sequencing Systems glasplattor för utgående modell FB-SEQ-2045
För användning med utgående modell FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Sekvensering av gelgjutningssystem
Höjd (metrisk) 0.32 cm
Längd (metrisk) 45 cm
Produkttyp Tomt glas
Tjocklek (metriska) tänder 4.57 mm
Bredd (metrisk) 20 cm