Läs mer
Fisherbrand™ DNA-sekvenseringssystem: Glasplattor för utgående modell FB-SEQ-2045
Beskrivning
För användning med utgående modell FB-SEQ-2045
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Sekvensering av gelgjutningssystem |
| Höjd (metrisk) | 0.32 cm |
| Längd (metrisk) | 45 cm |
| Produkttyp | Skårat glas |
| Tjocklek (metriska) tänder | 4.57 mm |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |