Läs mer
Fisherbrand™ DNA-sekvenseringssystem: Glasplattor för modell FB-SEQ-3545
Produktkod. 11917515 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Skårat glas
Tomt glas
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11917515 Skårat glas Varje
11907515 Tomt glas Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11917515 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer S2S45R
Beräknad leverans: 08-12-2026
DNA Sequencing Systems glasplattor för modell FB-SEQ-3545
För användning med modell FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Sekvensering av gelgjutningssystem
Längd (metrisk) 45 cm
Produkttyp Skårat glas
Tjocklek (metriska) tänder 4.5 mm