Läs mer
Fisherbrand™ DNA-sekvenseringssystem: Spacer för modell FB-SEQ-3545, Spacer
Produktkod. 11937515 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
0,04 cm
Tjocklek (metriska) tänder:
0,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Tjocklek (metriska) tänder Förpackningsstorlek
11937515 0,04 cm 0,4 mm Paket med 2
11525265 0,04 cm 0,4 mm Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11937515 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer S2SSA4
Beräknad leverans: 09-12-2026
DNA Sequencing Systems Spacers för modell FB-SEQ-3545
För användning med modell FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Sekvensering av gelgjutningssystem
Höjd (engelska) Footprint 4,8 tum
Höjd (metrisk) 0,04 cm
Höjd (metrisk) fotavtryck 12.2 cm
Längd (metrisk) 45 cm
Produkttyp Spacer Set
Tjocklek (metriska) tänder 0,4 mm
Bredd (metrisk) 1 cm
Bredd (metrisk) fotavtryck 21 cm