Läs mer
Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertikalt elektroforessystem: Aluminiumoxidplatta
För användning med (utrustning):
FisherBiotech FB-VE10-1 vertikalt elektroforessystem; Owl P7-CST Gelhjul med flera gradienter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Naggad aluminiumoxid; 10L x 10cmW.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | FisherBiotech FB-VE10-1 vertikalt elektroforessystem; Owl P7-CST Gelhjul med flera gradienter |
| Typ | Naggad aluminiumplåt |
| Material | Aluminiumoxid |
| Längd (metrisk) | 10 cm |
| Bredd (metrisk) | 10 cm |
| Höjd (engelska) | 0,39 tum |
| Höjd (metrisk) | 1 cm |