Läs mer
Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System: Clamps
Produktkod. 11923286 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
FisherBiotech FB-VE10-1 vertikalt elektroforessystem; Owl P8DS Gelsystem
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11923286 FisherBiotech FB-VE10-1 vertikalt elektroforessystem; Owl P8DS Gelsystem Paket med 2
1 options
Produktkod. 11923286 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer P8CL
Beräknad leverans: 27-01-2027
För användning med FB-VE10-1 vertikala elektroforessystem
Set of 2; 10 x 10cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) FisherBiotech FB-VE10-1 vertikalt elektroforessystem; Owl P8DS Gelsystem
Typ Sidoklämma
Längd (metrisk) 10 cm
Bredd (metrisk) 10 cm