Läs mer
Fisherbrand™ Kam för användning med FB-VE10-1 vertikalt elektroforessystem
Produktkod. 11963015
Tjocklek (metriska) tänder:
0,05 cm
0,08 cm
0,15 cm
0,77 cm
Tandräkning:
6
8
10
12
15
20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11963015
Brand: Fisherbrand™ MP12D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertikalt elektroforessystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl P8 Series Elektrofores System
Typ 25-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
Gelens mått 10 x 10 cm
Tandräkning 12
Tjocklek (metriska) tänder 0,15 cm
Volym (metrisk) Tja 103μ L
Längd (engelska) Footprint 5,9 tum
Längd (engelska) Gel 3,9 tum.
Längd (metrisk) fotavtryck 15 cm
Längd (metrisk) Gel 10 cm
Width (engelska) Gel 3,9 tum.
Bredd (engelska) Tänder 0,16 tum.
Bredd (metrisk) fotavtryck 13 cm
Bredd (metrisk) Gel 10 cm
Bredd (metriska) tänder 0.43 cm
Höjd (engelska) Footprint 5,11 tum
Höjd (metrisk) fotavtryck 13 cm