Läs mer
Fisherbrand™ Kam för användning med FB-VE10-1 vertikalt elektroforessystem
Tjocklek (metriska) tänder:
0,05 cm
0,08 cm
0,15 cm
0,77 cm
Tandräkning:
6
8
10
12
15
20
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl P8 Series Elektrofores System |
| Typ | 12-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek |
| Gelens mått | 10 x 10 cm |
| Tandräkning | 10 |
| Tjocklek (metriska) tänder | 0,05 cm |
| Volym (metrisk) Tja | 46μ L |
| Längd (engelska) Footprint | 5,9 tum |
| Längd (engelska) Gel | 3,9 tum. |
| Längd (metrisk) fotavtryck | 15 cm |
| Längd (metrisk) Gel | 10 cm |
| Visa mer |