Läs mer
Fisherbrand™ Kam för användning med FB-VE10-1 vertikalt elektroforessystem
Tjocklek (metriska) tänder:
0,05 cm
0,08 cm
0,15 cm
0,77 cm
Tandräkning:
6
8
10
12
15
20
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl P8 Series Elektrofores System |
| Typ | 16-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek |
| Gelens mått | 10 x 10 cm |
| Tandräkning | 12 |
| Tjocklek (metriska) tänder | 0,05 cm |
| Volym (metrisk) Tja | 34μ L |
| Bredd (engelska) Tänder | 0,16 tum. |
| Bredd (metriska) tänder | 0.43 cm |