Läs mer
Fisherbrand™ Kam för användning med FB-VE10-1 vertikalt elektroforessystem
Produktkod. 12494657
Tjocklek (metriska) tänder:
0,05 cm
0,08 cm
0,15 cm
0,77 cm
Tandräkning:
6
8
10
12
15
20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12494657
Brand: Fisherbrand™ MP6A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertikalt elektroforessystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl P8 Series Elektrofores System
Typ 12-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek
Gelens mått 10 x 10 cm
Tandräkning 6
Tjocklek (metriska) tänder 0,05 cm
Volym (metrisk) Tja 89μ L
Längd (engelska) Footprint 5,11 tum
Längd (engelska) Gel 3,9 tum.
Längd (metrisk) fotavtryck 13 cm
Längd (metrisk) Gel 10 cm
Width (engelska) Gel 3,9 tum.
Bredd (engelska) Tänder 0,43 tum.
Bredd (metrisk) fotavtryck 15 cm
Bredd (metrisk) Gel 10 cm
Bredd (metriska) tänder 1.1 cm
Höjd (engelska) Footprint 5,11 tum
Höjd (metrisk) fotavtryck 13 cm