Läs mer
Fisherbrand™ Kam för användning med FB-VE10-1 vertikalt elektroforessystem
Produktkod. p-143081
Tjocklek (metriska) tänder:
0,05 cm
0,08 cm
0,15 cm
0,77 cm
Tandräkning:
6
8
10
12
15
20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12404667
Brand: Fisherbrand™ MP8A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertikalt elektroforessystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl P8 Series Elektrofores System
Typ 16-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
Gelens mått 10 x 10 cm
Tandräkning 8
Tjocklek (metriska) tänder 0,77 cm
Volym (metrisk) Tja 62μ L
Längd (engelska) Footprint 5,9 tum
Längd (engelska) Gel 3,9 tum.
Längd (metrisk) fotavtryck 15 cm
Längd (metrisk) Gel 10 cm
Width (engelska) Gel 3,9 tum.
Bredd (engelska) Tänder 0,3 tum.
Bredd (metrisk) fotavtryck 13 cm
Bredd (metrisk) Gel 10 cm
Bredd (metriska) tänder 0.77 cm
Höjd (engelska) Footprint 5,11 tum
Höjd (metrisk) fotavtryck 13 cm