Läs mer
Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertikalt elektroforessystem: glasplattor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Naggad glasplatta
Tom glasplatta
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | FisherBiotech FB-VE10-1 Vertikalt elektroforessystem; Owl™ P7-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Typ | Tom glasplatta |
| Material | Glas |
| Tjocklek (engelska) | 0,09 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.24 cm |
| Längd (metrisk) | 10 cm |
| Bredd (metrisk) | 10 cm |
| Höjd (engelska) | 0,09 tum. |
| Höjd (metrisk) | 0.24 cm |