Läs mer
Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertikalt elektroforessystem: glasplattor
Produktkod. p-4891774 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Naggad glasplatta
Tom glasplatta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11973065
Brand: Fisherbrand™ P710R
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Naggat eller blankt glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) FisherBiotech FB-VE10-1 Vertikalt elektroforessystem; Owl™ P7-CST Multiple Gradient Gel Caster
Typ Naggad glasplatta
Material Glas
Tjocklek (engelska) 0,09 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.24 cm
Längd (metrisk) 10 cm
Bredd (metrisk) 10 cm
Höjd (engelska) 0,09 tum.
Höjd (metrisk) 0.24 cm