Läs mer
Fisherbrand™ Gaskets for Owl™ P10DS Dual Gel System
Produktkod. 11947525
För användning med (utrustning):
Owl P10DS dubbelt gelsystem
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11947525
Brand: Fisherbrand™ P10GK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Gaskets for Owl™ P10DS Dual Gel System
  • For use with Owl P10DS dual gel system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
För användning med (utrustning) Owl P10DS dubbelt gelsystem
Typ Gasket
Gelens mått 20 x 20 cm
Längd (engelska) Gel 7.87 in.
Längd (metrisk) 20 cm
Längd (metrisk) Gel 20 cm
Width (engelska) Gel 7.8 in.
Bredd (metrisk) 20 cm
Bredd (metrisk) Gel 20 cm