Läs mer
Fisherbrand™ Glasplattor för FB-VE16-1 vertikalt elektroforessystem
Typ:
Naggad glasplatta
Offsetglasplatta
Tom glasplatta
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Typ | Offsetglasplatta |
| Material | Glass |
| Tjocklek (engelska) | 0.12 in. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.3 cm |
| Längd (metrisk) | 16 cm |
| Bredd (metrisk) | 14 cm |
| Höjd (engelska) | 0.12 in. |
| Höjd (metrisk) | 0.32 cm |