Läs mer
Fisherbrand™ Glasplattor för FB-VE16-1 vertikalt elektroforessystem
Handla allt Thermo Scientific ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl P1-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Typ | Tom glasplatta |
| Material | Glas |
| Tjocklek (engelska) | 0,12 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 0.3 cm |
| Längd (metrisk) | 16 cm |
| Bredd (metrisk) | 14 cm |
| Höjd (engelska) | 0,12 tum |
| Höjd (metrisk) | 0.32 cm |