Läs mer
Fisherbrand™ Horisontella stora gelsystem: mikroplattekammar
Produktkod. 11787125
Tandräkning:
21
42
Tjocklek (metriska) tänder:
0,1 cm
0,15 cm
Volym (Fill) Metrisk:
13μ L
20μ L
35μ L
50μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11787125
Brand: Fisherbrand™ A2MTC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För stora gelsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl A2 och A5 Large Gel Elektrofores System
Typ Micro Well Comb
Formatera Mikroplatta
Tandräkning 21
Tjocklek (metriska) tänder 0,1 cm
Volym (Fill) Metrisk 35μ L
Bredd (engelska) Tänder 0,27 tum.
Bredd (metriska) tänder 0.7 cm