Läs mer
Fisherbrand™ Horisontella stora gelsystem: mikroplattekammar
Tandräkning:
21
42
Tjocklek (metriska) tänder:
0,1 cm
0,15 cm
Volym (Fill) Metrisk:
13μ L
20μ L
35μ L
50μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl A2 och A5 Large Gel Elektrofores System |
| Typ | Micro Well Comb |
| Formatera | Mikroplatta |
| Tandräkning | 21 |
| Tjocklek (metriska) tänder | 0,15 cm |
| Volym (Fill) Metrisk | 50μ L |
| Bredd (engelska) Tänder | 0,27 tum. |
| Bredd (metriska) tänder | 0.7 cm |