Läs mer
Fisherbrand™ Horisontella Minigel-system: Kammar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl™ EasyCast™ B1A minigel och A2-OK multigelelektroforessystem |
| Typ | Standard kam |
| Tandräkning | 5 |
| Tjocklek (metriska) tänder | 1,5 mm |
| Volym (Fill) Metrisk | 80μ L |
| Bredd (metriska) tänder | 11.3 mm |