Läs mer
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Hybridisationsrör
Produktkod. 11714919 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (engelska):
3,93 tum
5,90 tum
11,81 tum
Diameter (engelska) Inre:
1,37 tum
1,37 tum.
2,75 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Diameter (engelska) Inre Förpackningsstorlek
11714919 11,81 tum 1,37 tum. Paket med 2
16357281 3,93 tum 1,37 tum. -
11704919 5,90 tum 1,37 tum Paket med 2
11791436 11,81 tum 2,75 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11714919
Beräknad leverans: 21-12-2026
Fisherbrand™ Hybridisationsrör är tjockväggiga borosilikatglasrör som passar FisherBiotech Hybridization Incubator-rotisserier och de flesta rotisserier accepterar standardrör med diameter 35 mm eller 70 mm. Varje rör inkluderar en polypropenkapsl.
Passar FisherBiotech™ hybridiseringsinkubatorrotisserier och de flesta rotisserier som accepterar standard rör med 35 eller 70 mm diameter.
  • Tjockväggig borosilikatglaskonstruktion för hållbarhet och kemisk beständighet
  • Kompatibel med FisherBiotech hybridiseringsinkubatorrotisserier och de flesta standardrotisserier som accepterar rör med 35 mm eller 70 mm diameter
  • Inkluderar polypropenlock
  • Finns i flera längder och diametrar för att passa olika hybridiseringsarbetsflöden
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (engelska) Inre 1,37 tum.
Diameter (metrisk) Inre 35 mm
Diameter (metrisk) Yttre 35 mm
För användning med (utrustning) FisherBiotech hybridiseringsinkubatorrotisserier
Längd (engelska) 11,81 tum
Förslutningstyp Med Cap
Längd (metrisk) 300 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Hybridiseringsrör