Läs mer
Fisherbrand™ Ersättningspåsar för FB-GC20-1 Vertical Gel Caster
Produktkod. 12424647
Kvantitet:
100/förpackning
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 12424647
Brand: Fisherbrand™ GP325
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ersättningspåsar för FB-GC20-1 Vertical Gel Caster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl JGC-3 gelgjutningssystem
Typ Gelpåse
Gelens mått 20 x 20 cm
Kvantitet 25/förpackning
Längd (metrisk) 20 cm
Bredd (metrisk) 20 cm