Läs mer
Fisherbrand™ Space Aligner för FB-GC10-1 Vertical Gel Caster
För användning med (utrustning):
Owl JGC-4 gelgjutningssystem
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
Kommer i ett paket om tre.
- Mått: 10Lx 10 cmW
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl JGC-4 gelgjutningssystem |
| Typ | Spacer Aligner |
| Gelens mått | 10 x 10 cm |
| Längd (engelska) Gel | 3,9 tum. |
| Längd (metrisk) Gel | 10 cm |
| Width (engelska) Gel | 3,9 tum. |
| Bredd (metrisk) Gel | 10 cm |