Läs mer
Fisherbrand™ Distanser för Owl™ P10DS Dual Gel System
Produktkod. 11953065 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Tjocklek (metrisk):
0,08 cm
0,15 cm
Höjd (metrisk):
0,08 cm
0,15 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11953065
Brand: Fisherbrand™ P2SD
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Distanser för Owl™ P10DS Dual Gel System
  • För användning med Owl P10DS dubbla gelsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl P10DS Dual Gel System
Typ Spacer Set
Gelens mått 20 x 20 cm
Tjocklek (engelska) 0,05 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,15 cm
Längd (engelska) Footprint 9,84 tum
Längd (engelska) Gel 7,8 tum
Längd (metrisk) fotavtryck 25 cm
Längd (metrisk) Gel 20 cm
Bredd (engelska) Footprint 5,11 tum
Width (engelska) Gel 7,8 tum
Bredd (metrisk) 0.1 cm
Bredd (metrisk) fotavtryck 13 cm
Bredd (metrisk) Gel 20 cm
Höjd (engelska) 0,05 tum.
Höjd (engelska) Footprint 9,05 tum
Höjd (metrisk) 0,15 cm
Höjd (metrisk) fotavtryck 23 cm