Beskrivning
Färgad etiketttejp är användbar för många märkningstillämpningar. Den kan skrivas på och kommer att fästa på de flesta ytor.
- Stark, hållbar och olje-, vatten- och syrabeständig
- Utmärkt för färgkodning
- Tål temperaturer från -23° till +121 °C (-10° till +250 °F)
- Kan skrivas på med penna, penna eller permanent markör
- Håll dig till de flesta ytor inklusive glas, plast och metall
- Ta bort rent och enkelt
Tejp levereras utan dispenser.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1 tum kärna |
| Färg | Lavendel |
| Formatera | Tejpa |
| Material | papper |
| Produkttyp | Färgad etiketttejp |
| För användning med (applikation) | Vattentät, olje- och syrabeständig |
| Kvantitet | 4/Pk. |
| Temperaturområde (engelska) | -10 till 250 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -23 °C till +121 °C |
| Mått (L x B) | 60 yd. x 0,75 tum. |
| Visa mer |