Läs mer
Fisherbrand™ 10/30 Jordfogstermometrar
Produktkod. 16699455 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +150 °C
-10 °C till +250 °C
Noggrannhet:
1 °C
1, 1,5 Över 150 °C
Nedsänkningslängd:
25 mm
Längd (metrisk) Totalt:
270 mm
305 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Noggrannhet Nedsänkningslängd Längd (metrisk) Totalt
16699455 -10 °C till +250 °C 1, 1,5 Över 150 °C 25 mm 305 mm
16689455 -10 °C till +150 °C 1 °C 25 mm 270 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16699455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1071.00 SEK
    764.67 SEK / Paket med 1
    Save 306.33 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller röd organisk vätska mot vitt bakglas.
  • 10/30 slipad fog med Celsius skala
  • Kalibrerad för specifika nedsänkningsdjup
  • Individuellt serialiserad och förpackad
Specifikationer
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Inkluderar 10/30 Markfog med Celsius-skala
Längd (engelska) Totalt 30,08 cm
Längd (metrisk) Totalt 305 mm
Material Glas
Termometerfyllning Röd organisk vätska
Max. Temperatur (metrisk) 250 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +250 °C
Noggrannhet 1, 1,5 Över 150 °C
Indelning 1°
Nedsänkningslängd 25 mm