Läs mer
Fisherbrand™ Förvaringsboxar för frysar av polypropen
Produktkod. p-3880232 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klart
Orange
Produktkod. 11927121
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förvaringsboxar av polypropen med 100 platser ger kompakt, säker förvaring för 0,5, 1,5 och 2,0 ml rör och kryoflaskor. Till skillnad från kartonger går de inte sönder om de utsätts för fukt eller hård användning.
  • Perfekt för organisation på bänken, i frysen eller under transport
  • Kan användas vid temperaturer -80 till +121 °C (112 till +249 °F)
  • Fem färgval låter dig sortera och organisera prover av olika typer visuellt
  • Gångjärnsförsedda lock med snäppflik öppnas enkelt och stängs säkert; klar genomskinlig färg låter dig alltid se inuti
  • Ogenomskinliga svarta lådor är idealiska för ljuskänsliga prover
  • Varje boxposition är märkt med ett alfanumeriskt rutnät
  • Inga glidfunktioner gjutna i botten och locket ger säker stapling
Beställningsinfo
Frysställ finns separat.
Specifikationer
Förslutningstyp Gångjärnslock
Färg Klart
Material Polypropen
Form Fyrkantig
För användning med (applikation) Ge kompakt och säker förvaring för 0,5, 1,5 och 2,0 ml rör och kryoflaskor
För användning med (utrustning) 0,5, 1,5 och 2,0 ml rör och kryoflaskor
Håller 100 (0,5, 1,5 och 2 ml rör och kryoflaskor)
Inkluderar Alfanumerisk rutnätsetikett, genomskinliga genomskinliga gångjärnsförsedda lock med snäppflik
Antal platser 100
Produkttyp Cryo förvaringsbox
Kvantitet 5-pack
Temperaturområde (engelska) -112 °F till 249,8 °F
Temperaturområde (metriskt) -80° till 121 °C
Mått (L x B x H) 14,3 x 14,3 x 5,6 cm (5,7 x 5,7 x 2,2 tum)
Längd (metrisk) 14.3 cm
Bredd (metrisk) 14.3 cm
Höjd (metrisk) 5.6 cm