Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Without Lid |
| Array | 32 x 48 |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | 1536-Well Cell Culture Multiwell Plates |
| Material | Polystyrene |
| Antal Wells | 1536 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1 to 101 μL/well |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Ytbehandling | Non-treated |
| Visa mer |